Learn More
1-[(Benzyloxy)-carbonyl]-2-indolincarbonsäure, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[(Benzyloxy)carbonyl]-2-indolinecarboxylic acid |
| CAS Min. % | 89.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 90%+ |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 297.31 |
| Reinheit (%) | 90% |