Learn More
1-[(Benzyloxy)-carbonyl]-2-indolincarbonsäure, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10170632
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10170632 1 g 1 Gramm
10408894 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10170632 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC13401DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 117483-89-3
Summenformel C17H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 297.31
MDL-Nummer MFCD02682032
InChI-Schlüssel BSOYWTITVKXHLM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-benzyloxy carbonyl-2-indolinecarboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl indoline-2-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1h-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester, 1-benzyloxy carbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 2,3-dihydro-, 1-phenylmethyl ester, acmc-1brpx, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 2,3-dihydro-, 1-phenylmethyl ester, 2s, 1-benzyloxycarbonyl-2-indoline carboxylic acid, 1-benzyl-oxy carbonyl-2-indolinecarboxylic acid
PubChem CID 2776400
IUPAC-Name 1-[(benzyloxy)carbonyl]-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2N1C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[(Benzyloxy)carbonyl]-2-indolinecarboxylic acid
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%+
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 297.31
Reinheit (%) 90%