Learn More
1-Benzyloxy-4-iodobenzol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046733
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11332887
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16092.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19578-68-8 | C13H11IO | 310.134 g/mol
1-Benzyloxy-4-iodobenzene is used as an emulgator and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Benzyloxy-4-iodbenzol wird als Emulgator und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19578-68-8
Summenformel C13H11IO
Molekulargewicht (g/mol) 310.134
MDL-Nummer MFCD00079704
InChI-Schlüssel MPWFGAWFTAZWKZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 519671
IUPAC-Name 1-iod-4-Phenylmethoxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyloxy-4-iodobenzene
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Siedepunkt 140°C (1 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 3051495
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym 1-benzyloxy-4-iodobenzene, 4-benzyloxyiodobenzene, 4-iodobenzyloxybenzene, benzyl 4-iodophenyl ether, benzene, 1-iodo-4-phenylmethoxy, 1-benzyloxy-4-iodo-benzene, benzene,1-iodo-4-phenylmethoxy, acmc-20amon, 4-benzyloxy iodobenzene
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 310.14
Reinheit (%) ≥98%