Learn More
1-Benzyloxy-4-brombenzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461417 25 g 25 Gramm
11441417 1 g 1 Gramm
11451417 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24923.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6793-92-6 | C13H11BrO | 263.134 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6793-92-6
Summenformel C13H11BrO
Molekulargewicht (g/mol) 263.134
MDL-Nummer MFCD00028016
InChI-Schlüssel OUQSGILAXUXMGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxybromobenzene, 1-benzyloxy-4-bromobenzene, 1-bromo-4-phenylmethoxy benzene, 1-bromo-4-benzyloxybenzene, 4-benzyloxy bromobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-benzene, 1-bromo-4-phenylmethyl oxy benzene, 4-benzyloxy-bromobenzene, p-benzyloxy bromobenzene
PubChem CID 138835
IUPAC-Name 1-brom-4-phenylmethoxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Schmelzpunkt 61°C to 63°C
Siedepunkt 166°C to 167°C (3 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1371040
Formelmasse 263.14
Reinheit (%) 97%