Learn More
1-Benzylindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410099
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15410099 5 g 5 Gramm
15400099 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410099 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63414.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3377-71-7 | C15H13N | 207.276 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3377-71-7
Summenformel C15H13N
Molekulargewicht (g/mol) 207.276
MDL-Nummer MFCD00015884
InChI-Schlüssel NJZQOCCEDXRQJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1h-indole, n-benzylindole, 1-benzyl-indole, 1h-indole, 1-phenylmethyl, n-benzyl indole, n-benzyl-indole, zlchem 819, phenylmethyl-1h-indole, cambridge id 5106611, 1h-indole, phenylmethyl
PubChem CID 96913
IUPAC-Name 1-Benzylindol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=CC=CC=C32
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzylindole
Farbe Weiß bis gelb
Menge 5 g
Beilstein 148884
Formelmasse 207.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest