Learn More
1-Benzylimidazol, 99%
Artikelnummer. 10697502 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10697502 5 g Glasflasche 5 Gramm
10419070 25 g Glasflasche 25 Gramm
10549433 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10697502 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 152250050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4238-71-5 | C10H10N2 | 158,20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4238-71-5
Summenformel C10H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 158.20
MDL-Nummer MFCD00005296
InChI-Schlüssel KKKDZZRICRFGSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1h-imidazole, n-benzylimidazole, imidazole, 1-benzyl, benzylimidazole, 1h-imidazole, 1-phenylmethyl, 1-benzyl imidazole, ccris 5821, chembl14192, 1bn, 1-benzylimdazole
PubChem CID 77918
IUPAC-Name 1-Benzylimidazol
SMILES C(N1C=CN=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzylimidazole
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 68.0°C to 71.0°C
Farbe Braun
Siedepunkt 310.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 23, 48
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol and acetone
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke