Learn More
1-Benzylimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777397
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
4238-71-5
C10H10N2
158.20
MFCD00005296
KKKDZZRICRFGSD-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-1h-imidazole, n-benzylimidazole, imidazole, 1-benzyl, benzylimidazole, 1h-imidazole, 1-phenylmethyl, 1-benzyl imidazole, ccris 5821, chembl14192, 1bn, 1-benzylimdazole
77918
1-benzyl-1H-imidazole
C(N1C=CN=C1)C1=CC=CC=C1
4238-71-5
C10H10N2
158.20
MFCD00005296
KKKDZZRICRFGSD-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-1h-imidazole, n-benzylimidazole, imidazole, 1-benzyl, benzylimidazole, 1h-imidazole, 1-phenylmethyl, 1-benzyl imidazole, ccris 5821, chembl14192, 1bn, 1-benzylimdazole
77918
1-benzyl-1H-imidazole
C(N1C=CN=C1)C1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Benzylimidazole
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 68.0°C to 71.0°C
Farbe Braun
Siedepunkt 310.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 23, 48
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol and acetone
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle