Learn More
1-Benzylimidazol, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 152250250
Additional Details : CAS : 4238-71-5 Gewicht : 0.07500kg
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10419070
  • 104.00 CHF / 25 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Chemische Identifikatoren
4238-71-5
158.2
KKKDZZRICRFGSD-UHFFFAOYSA-N
77918
C1=CC=C(C=C1)CN2C=CN=C2
C10H10N2
MFCD00005296
1-benzyl-1h-imidazole, n-benzylimidazole, imidazole, 1-benzyl, benzylimidazole, 1h-imidazole, 1-phenylmethyl, 1-benzyl imidazole, ccris 5821, chembl14192, 1bn, 1-benzylimdazole
1-Benzylimidazol
Spezifikation
1-Benzylimidazole
Glasflasche
Braun
25g
98.5
99%
MFCD00005296
1-benzyl-1h-imidazole, n-benzylimidazole, imidazole, 1-benzyl, benzylimidazole, 1h-imidazole, 1-phenylmethyl, 1-benzyl imidazole, ccris 5821, chembl14192, 1bn, 1-benzylimdazole
KKKDZZRICRFGSD-UHFFFAOYSA-N
1-Benzylimidazol
77918
Crystals
Authentic
310.0°C
68.0°C to 71.0°C
4238-71-5
100.0
C10H10N2
23, 48
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol and acetone
C1=CC=C(C=C1)CN2C=CN=C2
158.2
158.2
99%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation