Learn More
1-Benzylimidazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11320234
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11320234 25 g 25 Gramm
11310234 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11320234 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00802.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4238-71-5 | C10H10N2 | 158.20 g/mol
1-Benzylimidazole acts as an inducer of various cytochrome P-450 isozymes and inhibitor of thromboxane A2 synthase. 1-Benzylimidazole has been used to prepare cyclodextrin-ionic liquid polymer (βCD-BIMOTs-TDI)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Benzylimidazol wirkt als Induktor verschiedener Zytochrom-P-450-Isoenzyme und Inhibitor der Thromboxansynthase2. 1-Benzylimidazol wurde zur Herstellung von Cyclodextrin-Ionenflüssigpolymer (βCD-BIMOTs-TDI) verwendet
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Aceton, DMSO, Ethanol, verdünnten Säuren (frei löslich), und pH-Puffern>6.0 (frei löslich). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Behälter beim Nichtgebrauch verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4238-71-5
Summenformel C10H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 158.20
MDL-Nummer MFCD00005296
InChI-Schlüssel KKKDZZRICRFGSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1h-imidazole, n-benzylimidazole, imidazole, 1-benzyl, benzylimidazole, 1h-imidazole, 1-phenylmethyl, 1-benzyl imidazole, ccris 5821, chembl14192, 1bn, 1-benzylimdazole
PubChem CID 77918
IUPAC-Name 1-Benzylimidazol
SMILES C(N1C=CN=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzylimidazole
Schmelzpunkt 68°C to 73°C
Siedepunkt 310°C
Menge 25 g
Beilstein 114571
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,acetone,DMSO,ethanol,dilute acids (freely soluble),and buffers of pH>6.0 (freely soluble). Insoluble in water.
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) ≥98%