Learn More
1-Benzyl-4-piperidon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449553
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449553 500 g 500 Gramm
11429553 25 g 25 Gramm
11439553 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449553 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12390.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3612-20-2 | C12H15NO | 189.258 g/mol
1-Benzyl-4-piperidone is a pharmaceutical intermediate, it is used in penfluridol synthesis of bulk drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Benzyl-4-piperidon ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt, es wird in der Penfluridol-Synthese von Massenmedikamenten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (12 g/100 ml bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3612-20-2
Summenformel C12H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 189.258
MDL-Nummer MFCD00006192
InChI-Schlüssel SJZKULRDWHPHGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-piperidone, n-benzyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-piperidinone, 1-benzylpiperidone, 1-benzyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-one, n-benzyl-4-piperidine, n-benzyl-4-piperidinone, n-benzylpiperidin-4-one
PubChem CID 19220
IUPAC-Name 1-Benzylpiperidin-4-on
SMILES C1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-4-piperidone
Dichte 1.059
Siedepunkt 248°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5399
Menge 500 g
Beilstein 128556
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (12g/100ml at 20°C).
Formelmasse 189.26
Reinheit (%) ≥98%