Learn More
1-Benzyl-4-(methylamino)-piperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456530
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456530 5 g 5 Gramm
11446530 1 g 1 Gramm
11466530 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456530 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27606.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7006-50-0 | C13H20N2 | 204.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7006-50-0
Summenformel C13H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 204.32
MDL-Nummer MFCD03931054
InChI-Schlüssel RGEQSTMITLEXKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-piperidin-4-yl-methyl-amine, 4-methylamino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-methylamino piperidine, 4-piperidinamine, n-methyl-1-phenylmethyl, 1-benzyl-n-methyl-piperidin-4-amine, pubchem7928, benzylmethylpiperidinamine, 1-benzyl-4-methylaminopiperidine, 4-methylamino-1-benzyl piperidine
PubChem CID 4136128
IUPAC-Name 1-Benzyl-N-Methylpiperidin-4-Amin
SMILES CNC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-4-(methylamino)piperidine
Menge 5 g
Formelmasse 204.31
Reinheit (%) 98%