missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Benzyl-4-cyan-4-phenylpiperidin Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11337229
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337229 100 g 100 Gramm
11317229 5 g 5 Gramm
11327229 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11337229 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27411.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 71258-18-9
Summenformel C19H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 276.383
MDL-Nummer MFCD00035361
InChI-Schlüssel AUBONLVMDCVPQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine, 4-piperidinecarbonitrile, 4-phenyl-1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-phenyl-4-piperidinecarbonitrile, 1-benzyl-4-phenyl-piperidine-4-carbonitrile, bc-4-pp, 4-phenyl-1-phenylmethyl-4-piperidinecarbonitrile hydrochloride, 1-benzyl-4-phenyl-4-cyanopiperidine, 4-phenyl-4-cyano-1-benzyl-piperidine, 1-n-benzyl-4-phenyl-4-cyanopiperidine
PubChem CID 191408
IUPAC-Name 1-Benzyl-4-Phenylpiperidin-4-Carbonitril
SMILES C1CN(CCC1(C#N)C2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Schmelzpunkt 261°C to 264°C
Menge 100 g
Formelmasse 312.85
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.