Learn More
1-Benzyl-3-piperidon Hydrochlorid Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455253
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455253 5 g 5 Gramm
11445253 1 g 1 Gramm
11465253 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455253 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12849.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 50606-58-1 | C12H16ClNO | 225.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50606-58-1
Summenformel C12H16ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 225.72
MDL-Nummer MFCD00150096
InChI-Schlüssel OVWSFXNSJDMRPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-piperidone hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hcl, 1-benzyl-3-piperidone hcl hydrate, 3-piperidinone, 1-phenylmethyl-, hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrate hydrochloride, n-benzyl-3-piperidone hydrochloride, pubchem7726
PubChem CID 3084924
IUPAC-Name 1-Benzylpiperidin-3-on;Hydrochlorid
SMILES Cl.O=C1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride hydrate
Schmelzpunkt 105°C to 107°C
Menge 5 g
Beilstein 3705146
Formelmasse 225.72 (Anhydrous)