Learn More
1-Benzyl-3-methylimidazolium Tetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485226
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15485226 50 g 50 Gramm
15475226 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485226 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59732.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 500996-04-3
Summenformel C11H13BF4N2
Molekulargewicht (g/mol) 260.04
MDL-Nummer MFCD07784449
InChI-Schlüssel QULDEUUWXMCUFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-benzyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 3-benzyl-1-methylimidazol-1-ium tetrafluoroborate, 1-benzyl-3-methylimidazol-1-ium tetrafluoroborate, 1-benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate hplc
PubChem CID 12138923
SMILES F[B-](F)(F)F.C[N+]1=CN(CC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Farbe Weiß
Menge 50 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
IUPAC-Name 1-Benzyl-3-Methylimidazol-3-ium;Tetrafluorborat
Formelmasse 260.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest