Learn More
1-Benzyl-3-methylimidazolium Hexafluorphosphat, 97 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Benzyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 50 g |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 318.2 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |