Learn More
1-Benzyl-3-methylimidazolium Hexafluorphosphat, 97 %
Artikelnummer. 15415096
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15415096 5 g 5 Gramm
15425096 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415096 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59548.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 433337-11-2
Summenformel C11H13F6N2P
Molekulargewicht (g/mol) 318.203
MDL-Nummer MFCD07784448
InChI-Schlüssel VVCQOUQQPZPIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-benzyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 3-benzyl-1-methylimidazol-1-ium hexafluorophosphate, ksc943e0j, 1-benzyl-3-methylimid-azolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-benzylimidazolium hexafluorophosphate, 1-benzyl-3-methylimidazol-1-ium hexafluorophosphate, 1h-imidazolium, 1-methyl-3-phenylmethyl-, hexafluorophosphate 1-
PubChem CID 11461285
IUPAC-Name 1-Benzyl-3-Methylimidazol-3-ium;Hexafluorphosphat
SMILES C[N+]1=CN(C=C1)CC2=CC=CC=C2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Farbe Weiß
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 318.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest