Learn More
1-Benzyl-3-methylimidazoliumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436468
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15436468 50 g 50 Gramm
15426468 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436468 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59997.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 36443-80-8 | C11H13ClN2 | 208.689 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36443-80-8
Summenformel C11H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 208.689
MDL-Nummer MFCD07784451
InChI-Schlüssel FCRZSGZCOGHOGF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-benzyl-3-methylimidazolium chloride, 1-benzyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1h-imidazolium,1-methyl-3-phenylmethyl-, chloride 1:1, 3-benzyl-1-methylimidazol-1-ium chloride, dsstox_cid_27905, dsstox_rid_82658, dsstox_gsid_47929, ksc576i7l, 1-methyl-3-benzylimidazolium chloride, 1-benzyl-3-methylimidaz-olium chloride
PubChem CID 10560335
IUPAC-Name 1-Benzyl-3-Methylimidazol-3-ium;Chlorid
SMILES C[N+]1=CN(C=C1)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride
Menge 50 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 208.69
Reinheit (%) 97%