Learn More
1-Benzyl-3-hydroxypiperidin, 99 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Benzyl-3-hydroxypiperidine |
| Dichte | 1.056 |
| Siedepunkt | 140°C to 142°C (6 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.548 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 135964 |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |
| Formelmasse | 191.27 |
| Reinheit (%) | 99% |