Learn More
1-Benzyl-3-Ethoxycarbonyl-4-Piperidon-Hydrochlorid-Hydrat, 97 %, ca.10 % Wasser, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11490014
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11490014
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13542.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1454-53-1
Summenformel C15H20ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 297.78
MDL-Nummer MFCD00012800
InChI-Schlüssel YPFMNHZRNXPYBG-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, ethyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hcl, 1-benzyl-3-carbethoxy-piperidone hcl, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hcl, 1-benzyl-3-carboethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-oxopiperidine hydrochloride
PubChem CID 102623
IUPAC-Name Ethyl-1-benzyl-4-oxopiperidin-3-carboxylat;hydrochlorid
SMILES Cl.CCOC(=O)C1CN(CC2=CC=CC=C2)CCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride hydrate
Schmelzpunkt ∼170°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt ≈10 % Wasser
Menge 50 g
Beilstein 3918980
Formelmasse 297.78 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%