Learn More
1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidon Hydrochlorid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10428630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10428630
Marke: Thermo Scientific Acros 105900250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1454-53-1 | C15H20ClNO3 | 297.78 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1454-53-1
Summenformel C15H20ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 297.78
MDL-Nummer MFCD00012800
InChI-Schlüssel YPFMNHZRNXPYBG-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, ethyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hcl, 1-benzyl-3-carbethoxy-piperidone hcl, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hcl, 1-benzyl-3-carboethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-oxopiperidine hydrochloride
PubChem CID 102623
IUPAC-Name Ethyl-1-benzyl-4-oxopiperidin-3-carboxylat;hydrochlorid
SMILES Cl.CCOC(=O)C1CN(CC2=CC=CC=C2)CCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160.0°C to 170.0°C
Farbe Creme bis Pink
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (on dry substance) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 22, II, 216
Formelmasse 297.77
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.