Learn More
1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidon Hydrochlorid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10294030 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10294030
Marke: Thermo Scientific Acros 105901000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1454-53-1 | C15H20ClNO3 | 297.78 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1454-53-1
Summenformel C15H20ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 297.78
MDL-Nummer MFCD00012800
InChI-Schlüssel YPFMNHZRNXPYBG-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, ethyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hcl, 1-benzyl-3-carbethoxy-piperidone hcl, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hcl, 1-benzyl-3-carboethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-oxopiperidine hydrochloride
PubChem CID 102623
IUPAC-Name Ethyl-1-benzyl-4-oxopiperidin-3-carboxylat;hydrochlorid
SMILES Cl.CCOC(=O)C1CN(CC2=CC=CC=C2)CCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160.0°C to 170.0°C
Farbe Creme bis Pink
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (on dry substance) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 22, II, 216
Formelmasse 297.77
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.