Learn More
1-Benzyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazol-5-carbonylchloridhydrochlorid, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10117462
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10117462 1 g 1 Gramm
10178394 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10117462 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC28902DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 568577-86-6
Summenformel C12H12Cl2N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 303.201
MDL-Nummer MFCD04974045
InChI-Schlüssel AUZZRVMDIAHPNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-2-methylsulfanyl-1h-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 3-benzyl-2-methylsulfanyl imidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 3-benzyl-2-methylsulfanylimidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 1-benzyl-2-methylthio-1h-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
PubChem CID 2795486
IUPAC-Name 3-Benzyl-2-Methylsulfanylimidazol-4-Carbonylchlorid;Hydrochlorid
SMILES CSC1=NC=C(N1CC2=CC=CC=C2)C(=O)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 303.21
Reinheit (%) 97%