Learn More
1-Benzoylpyren, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15187432 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 15187432
Marke: Thermo Scientific Acros 449310010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzoylpyrene
Schmelzpunkt 127.0°C to 129.0°C
CAS 7376-03-6
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Summenformel C10H11N2O3
Verpackung Glasflasche
Synonym n-4-aminobenzoyl-beta-alanine, 3-4-amino-benzoylamino-propionic acid, 3-4-aminobenzamido propanoic acid, 4-aminobenzoyl-beta-alanine, unii-ab85ljq945, 3-4-aminobenzoyl amino propanoic acid, n-4-aminophenyl carbonyl-beta-alanine, 3-4-aminophenyl formamido propanoic acid, 3-4-aminophenyl carbonylamino propanoic acid
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
InChI-Schlüssel VHAXWROFYVPXMZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCC([O-])=O
IUPAC-Name 3-[(4-aminobenzoyl)amino]propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 207.21
Menge 1 g
PubChem CID 719629
Formelmasse 306.36
Reinheit (%) 98%