Learn More
1-Benzoyl-4-piperidon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Benzoyl-4-piperidone |
| Schmelzpunkt | 52°C to 57°C |
| Siedepunkt | 158°C to 160°C (0.2 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 158848 |
| Formelmasse | 203.24 |
| Reinheit (%) | ≥98% |