Learn More
1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310892
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310892 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310892 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC10544500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane
CAS 947-19-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H16 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Ketone, 1-hydroxycyclohexyl phenyl (6CI,7CI,8CI), (1-Hydroxycyclohexyl)phenylmethanone, 1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane, 1-Benzoylcyclohexanol, 1-Hydroxy-1-cyclohexyl phenyl ketone, 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 184D, Additol CPK, BASF 184, Boxing 184, CPK, Chemcure 481, Chivacure 184, Ciba 184, Daido UV-Cure 174, Darocur 184C, Doublecure 184, Esacure KS 300, Genocure CPK, HCPK, Huatai 184, I 184, I 189, IC 184, IHT-PI 184, IRG 184, Initiator 1104, Irgacure 1104, Irgacure 181, Irgacure 183, Irgacure 184, Irgacure 1841, Irgacure 184D, Irgacure 189, Irgacure G 17-1184, Irgacure I 184, JR 184, JRCure 1104, JRcure 184, KS 300, Luna 200, Lunacure 200, Micure CP 4, NSC 401908, Omnirad 184, Omnirad 481, PI 184, Photocure 184, Runtecure 1104, SB-PI 714, SR 1122, SarCure SR 1122, Speedcure 184, Suncure 84, UV 184, X-Cure 184, photoinitiator 184, α-Hydroxy-α-cyclohexyl phenyl ketone, α-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
InChI-Formel InChI=1S/C13H16O2/c14-12(11-7-3-1-4-8-11)13(15)9-5-2-6-10-13/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-10H2
SMILES OC1(CCCCC1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-Name (1-Hydroxycyclohexyl)-Phenylmethanon
Molekulargewicht (g/mol) 204.26
Menge 250 mg
Formelmasse 204,115 g/mol