Learn More
1-Benzothiophen-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10065972
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10065972 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10542423 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10132984 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10065972 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC24804CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 10133-30-9
Summenformel C9H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 162.21
MDL-Nummer MFCD05663673
InChI-Schlüssel QHHRWAPVYHRAJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-5-carbaldehyde, benzo b thiophene-5-carboxaldehyde, 5-formylbenzo b thiophene, 1-benzothiophene-5-carboxaldehyde, benzothiophene-5-carbaldehyde, 5-thionaphthenecarbaldehyde
PubChem CID 139097
IUPAC-Name 1-Benzothiophen-5-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CC=C2SC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzothiophene-5-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 162.21
Reinheit (%) 95%