Learn More
1-Benzothiophen-3-Carboximidamidin Hydrochlorid-Hydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10191012
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10191012 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10191012 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12331EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzothiophene-3-carboximidamidine hydrochloride
CAS 465515-36-0
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C9H11ClN2OS
MDL-Nummer MFCD03659730
Menge 10 g
Synonym 1-benzothiophene-3-carboximidamide hydrochloride, 1-benzothiophene-3-carboximidamidine hydrochloride, benzo b thiophene-3-carboxamidine, chloride
InChI-Schlüssel DCDNRDYUSJNDGA-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.Cl.NC(=N)C1=CSC2=CC=CC=C12
IUPAC-Name 1-Benzothiophen-3-carboximidamid;hydrat;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 230.71
PubChem CID 2776350
Formelmasse 212.7
Reinheit (%) 97%