Learn More
1-Benzothiophen-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10733433
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10733433 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10304482 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10265744 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10733433 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC24814CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 20532-28-9
Summenformel C8H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 149.211
InChI-Schlüssel ZUPYTANKWDPRDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophen-5-amine, 5-aminobenzothiophene, 5-aminobenzo b thiophene, benzo b thiophen-5-ylamine, 5-aminothionaphthene, benzothiophen-5-amine, 1-benzothien-5-ylamine, 5-amino-benzo b thiophene, benzo b thiophene-5-ylamine
PubChem CID 288032
IUPAC-Name 1-Benzothiophen-5-Amin
SMILES C1=CC2=C(C=CS2)C=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzothiophen-5-amine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 149.22
Reinheit (%) 97%