Learn More
1-Benzofuran-5-ylmethanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4509958
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10056012
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC07109CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 31823-05-9
Summenformel C9H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
MDL-Nummer MFCD04115373
InChI-Schlüssel XSLXZYDPOMAXTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-5-ylmethanol, 5-benzofuranmethanol, 5-hydroxymethylbenzofuran, pubchem7026, 5-hydroxymethyl-benzofuran, 5-hydroxymethylbenzo b furan, benzofuran-5-methanol, 1-benzofuran-5-yl methanol, 1-benzo b furan-5-ylmethanol, benzo b furan-5-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2795179
IUPAC-Name (1-benzofuran-5-yl)methanol
SMILES OCC1=CC=C2OC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzofuran-5-ylmethanol
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 97%