Learn More
1-Benzofuran-5-carbonsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10417422
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10417422 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10099231 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10481674 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10417422 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC07101CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 90721-27-0
Summenformel C9H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
MDL-Nummer MFCD01006742
InChI-Schlüssel GTWXSZIQNTUNKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-5-carboxylic acid, 5-benzofurancarboxylic acid, benzo b furan-5-carboxylic acid, 1-benzofunan-5-carboxylic acid, benzofurane-5-carboxylic acid, 4ctj, pubchem7018, 5-benzofuran carboxylic, rarechem al be 1369, 5-benzofurancarboxylicacid
PubChem CID 595656
IUPAC-Name 1-benzofuran-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C2OC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzofuran-5-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) 97%