Learn More
1-Benzofuran-5-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10791084
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10791084 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10311203 10 g Amber Glass Bottle 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10791084 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC07116DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 79002-39-4
Summenformel C9H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 143.15
MDL-Nummer MFCD05664402
InChI-Schlüssel SXFQAFFSEZRQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-5-carbonitrile, 5-benzofurancarbonitrile, 1-benzofurane-5-carbonitrile, 5-cyano-benzofuran, cyanobenzofuran, 5-cyanobenzo b furan, pubchem9873, benzo b furan-5-carbonitrile, 1-benzo b furan-5-carbonitrile, buttpark 182\50-55
PubChem CID 2795184
IUPAC-Name 1-benzofuran-5-carbonitrile
SMILES N#CC1=CC=C2OC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzofuran-5-carbonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 143.14
Reinheit (%) 97%