Learn More
1-Benzofuran-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10660903
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10660903 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10661093 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10001474 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10660903 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC07104CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-16-2
Summenformel C9H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.145
MDL-Nummer MFCD03411182
InChI-Schlüssel LLLBDLDNTMMZHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-5-carbaldehyde, 5-formylbenzofuran, 5-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-benzofuran, 5-formylbenzo b furan, benzo b furan-5-carboxaldehyde, 1-benzofuran-5-carboxaldehyde, benzo b furan-5-carbaldehyde
PubChem CID 2773875
IUPAC-Name 1-Benzofuran-5-Carbaldehyd
SMILES C1=CC2=C(C=CO2)C=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzofuran-5-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 146.14
Reinheit (%) 97%