Learn More
1-Benzo-[b]thien-2-ylethanon, Mikromol™
Artikelnummer. 30052333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052333 25 mg 25 Milligramm
30049152 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052333 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1297.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-Benzo-[b]thien-2-ylethanon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
CAS 22720-75-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H8 O S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone, Zileuton Related Compound C
InChI-Formel InChI=1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc2ccccc2s1
IUPAC-Name 1-(1-Benzothiophen-2-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 176.23
Menge 25 mg
Formelmasse 176,0296 g/mol