Learn More
1-Benzhydrylazetidin-3-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491929
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15491929 5 g 5 Gramm
15401939 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491929 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64647.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36476-86-5
Summenformel C17H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 248.33
MDL-Nummer MFCD00158910
InChI-Schlüssel IXMOEAHDRKNAAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzhydrylazetane-3-carbonitrile, 1-benzhydryl-3-cyanoazetidine, 1-benzhydryl-azetidine-3-carbonitrile, 1-diphenylmethyl azetidine-3-carbonitrile, 3-cyano-1-diphenylmethyl azetidine, 3-azetidinecarbonitrile, 1-diphenylmethyl, 1-1,1-diphenylmethyl azetidine-3-carbonitrile, 1-diphenylmethyl-3-cyanoazetidine, 1-diphenylmethyl-3-azetidinecarbonitrile, 1-benzhydryl-3-azetanecarbonitrile
PubChem CID 2779290
SMILES N#CC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzhydrylazetidine-3-carbonitrile
Schmelzpunkt 150°C to 153°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 482511
IUPAC-Name 1-(Diphenylmethyl)azetidin-3-carbonitril
Formelmasse 248.33
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest