Learn More
1-Benzhydrylazetidin-3-ol, TRC
Artikelnummer. 30334042
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30334042 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334042 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1955001G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzhydrylazetidin-3-ol
CAS 18621-17-5
Summenformel C16 H17 N O
Menge 1 g
Synonym Azelnidipine Impurity 2
InChI-Formel InChI=1S/C16H17NO/c18-15-11-17(12-15)16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16,18H,11-12H2
SMILES OC1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name 1-Benzhydrylazetidin-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 239.31
Formelmasse 239.131