Learn More
1-Benzhydrylazetan-3-Carbonsäure, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612643
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10612643 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10612643 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM10090DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzhydrylazetane-3-carboxylic acid
CAS 36476-87-6
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C17H17NO2
MDL-Nummer MFCD01566539
Menge 1 g
Synonym 1-diphenylmethyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-benzhydrylazetane-3-carboxylic acid, 1-benzhydryl-3-azetidinecarboxylic acid, 3-azetidinecarboxylic acid, 1-diphenylmethyl, 1-benzhydryl-azetidine-3-carboxylic acid, 1-diphenylmethylazetidine-3-carboxylic acid, 1-benzhydryl-3-azetanecarboxylic acid, 1-diphenylmethyl-3-azetidinecarboxylic acid, maybridge3_004072, 1-benzhydrylazetidine-3-carboxylicacid
InChI-Schlüssel BRSCYENHLCPOAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(CN1C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
IUPAC-Name 1-Benzhydrylazetidin-3-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 267.328
PubChem CID 2735440
Formelmasse 267.33
Reinheit (%) 95%