Learn More
1-Benzhydrylazetan-3-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10222842
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10222842 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10222842 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM08760DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzhydrylazetane-3-carbonitrile
CAS 36476-86-5
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C17H16N2
MDL-Nummer MFCD00158910
Menge 1 g
Synonym 1-benzhydrylazetane-3-carbonitrile, 1-benzhydryl-3-cyanoazetidine, 1-benzhydryl-azetidine-3-carbonitrile, 1-diphenylmethyl azetidine-3-carbonitrile, 3-cyano-1-diphenylmethyl azetidine, 3-azetidinecarbonitrile, 1-diphenylmethyl, 1-1,1-diphenylmethyl azetidine-3-carbonitrile, 1-diphenylmethyl-3-cyanoazetidine, 1-diphenylmethyl-3-azetidinecarbonitrile, 1-benzhydryl-3-azetanecarbonitrile
InChI-Schlüssel IXMOEAHDRKNAAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 1-Benzhydrylazetidin-3-carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 248.33
PubChem CID 2779290
Formelmasse 248.33