Learn More
1-Benzhydrylazetan-3-ol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602073
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10602073 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10069321 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10602073 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM08723DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 18621-17-5
Summenformel C16H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 239.32
MDL-Nummer MFCD00205109
InChI-Schlüssel MMAJXKGUZYDTHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzhydrylazetan-3-ol, 1-diphenylmethyl-3-hydroxyazetidine, 1-diphenylmethyl azetidin-3-ol, 1-benzhydryl-3-azetidinol, 1-benzhydryl-3-hydroxyazetidine, 1-benzhydryl-azetidin-3-ol, n-benzhydrylazetidin-3-ol, 3-azetidinol, 1-diphenylmethyl, 1-diphenylmethyl-3-azetidinol
PubChem CID 330448
SMILES OC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzhydrylazetan-3-ol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 1-Benzhydrylazetidin-3-ol
Formelmasse 239.32
Reinheit (%) 97%