Learn More
1-Benzhydryl-3-Azetidinylmethansulfonat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15423736
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15423736 250 mg 250 Milligramm
15433736 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57822.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33301-41-6
Summenformel C17H19NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 317.40
MDL-Nummer MFCD00159216
InChI-Schlüssel MSVZMUILYMLJCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzhydryl-3-methanesulfonyloxy azetidine, 1-benzhydryl-3-methanesulfonatoazetidine, 1-diphenylmethyl-3-methanesulfonyloxy azetidine, 1-diphenylmethyl-3-azetidinyl methanesulfonate, 1-diphenylmethyl azetidin-3-yl methanesulfonate, 1-benzhydryl-3-azetidinyl methanesulfonate, 1-benzhydrylazetidin-3-yl methanesulfonate, methanesulfonic acid 1-benzhydryl-azetidin-3-yl ester, 1-benzhydryl-3-methanesulfonyloxyazetidine
PubChem CID 2758716
IUPAC-Name 1-(diphenylmethyl)azetidin-3-yl methanesulfonate
SMILES CS(=O)(=O)OC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzhydryl-3-azetidinyl methanesulfonate
Schmelzpunkt 111°C to 112°C
Menge 250 mg
Formelmasse 317.41
Reinheit (%) 95%