Learn More
1-Benzhydryl-3-Azetidinon, 95 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Benzhydryl-3-azetidinone |
| Dichte | 1.182 |
| Siedepunkt | 350°C to 355°C |
| Flammpunkt | 156°C (313°F) |
| Brechungsindex | 1.626 |
| Menge | 500 mg |
| Formelmasse | 237.3 |
| Reinheit (%) | 95% |