Learn More
1-Benzhydryl-3-Azetidinol-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11455530
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455530 1 g 1 Gramm
11465530 5 g 5 Gramm
11475530 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455530 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25819.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90604-02-7
Summenformel C16H18ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 275.78
MDL-Nummer MFCD00209447
InChI-Schlüssel LCHTWRWPHBRTNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzhydrylazetidin-3-ol hydrochloride, 1-diphenylmethyl-3-hydroxyazetidine hydrochloride, 1-diphenylmethyl azetidin-3-ol hydrochloride, 1-benzhydryl-3-azetidinol hydrochloride, 1-benzhydrylazetan-3-ol-hcl, 1-benzhydrylazetidin-3-ol hcl, 1-benzhydryl azetidin-3-ol hcl, 1-diphenylmethyl-3-azetidinol hydrochloride, 1-benzhydrylazetan-3-ol hydrochloride, n-benzhydrylazetidin-3-ol hydrochloride
PubChem CID 2801726
IUPAC-Name 1-(diphenylmethyl)azetidin-3-ol hydrochloride
SMILES Cl.OC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzhydryl-3-azetidinol hydrochloride
Schmelzpunkt 172°C to 174°C
Menge 1 g
Formelmasse 275.78
Reinheit (%) 95%