Learn More
1-Aminopyren, TRC
Artikelnummer. 30309789
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309789 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309789 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA629285500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminopyrene
CAS 1606-67-3
Summenformel C16 H11 N
Menge 500 mg
Synonym 1-Aminopyren, 1-Aminopyrene, 3-Aminopyrene, NSC 11436, α-Aminopyrene
InChI-Formel InChI=1S/C16H11N/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H,17H2
SMILES Nc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC-Name pyren-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 217.26
Formelmasse 217.0891