Learn More
1-Aminopyren 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 104532500
Additional Details : CAS : 1606-67-3 Gewicht : 0.05025kg
Menge | 250mg |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
1606-67-3 | |
217.27 | |
YZVWKHVRBDQPMQ-UHFFFAOYSA-N | |
15352 | |
C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)N |
C16H11N | |
MFCD00004140 | |
1-aminopyrene, 1-pyrenamine, 3-aminopyrene, pyrene, amino, pyren-1-ylamine, aminopyrene, pyrenamine, alpha-aminopyrene, unii-luw9eo1681, ccris 760 | |
pyren-1-amin |
Spezifikation
1-Aminopyrene | |
Glasflasche | |
114°C to 118°C | |
97% | |
96.0 | |
97% | |
MFCD00004140 | |
1-aminopyrene, 1-pyrenamine, 3-aminopyrene, pyrene, amino, pyren-1-ylamine, aminopyrene, pyrenamine, alpha-aminopyrene, unii-luw9eo1681, ccris 760 | |
C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)N | |
217.27 | |
217.27 | |
97% |
Authentic | |
Gelb nach grün | |
250mg | |
1606-67-3 | |
100.0 | |
C16H11N | |
12,1341 | |
YZVWKHVRBDQPMQ-UHFFFAOYSA-N | |
pyren-1-amin | |
15352 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Aminopyrene
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.