Learn More
1-Aminopiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338955 100 g 100 Gramm
11318955 5 g 5 Gramm
11328955 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338955 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14078.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2213-43-6 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2213-43-6
Summenformel C5H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 100.165
MDL-Nummer MFCD00006489
InChI-Schlüssel LWMPFIOTEAXAGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminopiperidine, n-aminopiperidine, 1-piperidinamine, piperidine, 1-amino, n-piperidylamine, aminopiperidine, piperidinamine, 1,1-pentamethylenehydrazine, piperidylamine, piperidine amine
PubChem CID 16658
IUPAC-Name Piperidin-1-amin
SMILES C1CCN(CC1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminopiperidine
Dichte 0.928
Siedepunkt 145°C to 147°C
Flammpunkt 36°C (96°F)
Brechungsindex 1.475
Menge 100 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 383565
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 97%