Learn More
1-Aminopiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10287782 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10287782 10 g Glasflasche 10 Gramm
10037582 25 g Glasflasche 25 Gramm
10241183 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10287782 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 104410100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2213-43-6 | C5H12N2 | 100.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2213-43-6
Summenformel C5H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00006489
InChI-Schlüssel LWMPFIOTEAXAGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminopiperidine, n-aminopiperidine, 1-piperidinamine, piperidine, 1-amino, n-piperidylamine, aminopiperidine, piperidinamine, 1,1-pentamethylenehydrazine, piperidylamine, piperidine amine
PubChem CID 16658
IUPAC-Name Piperidin-1-amin
SMILES C1CCN(CC1)N
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 1-Aminopiperidine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Grau oder weiß bis gelb
Dichte 0.9280g/mL
Siedepunkt 145.0°C to 147.0°C
Flammpunkt 36°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4750 to 1.4770
Menge 10 g
Beilstein 20, 89
Relative Dichte 0.928
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with toluene and alcohol
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Aminopiperidine
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Consejos de prudencia
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.