Learn More
1-Aminophthalazin, TRC
Artikelnummer. 30133418
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133418 250 mg 250 Milligramm
17933205 100 mg 100 Milligramm
17981805 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133418 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA627660250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19064-69-8
Summenformel C8 H7 N3
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
IUPAC-Name Phthalazin-1-Amin
SMILES Nc1nncc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminophthalazine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H7N3/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-8/h1-5H,(H2,9,11)
Formelmasse 145.064
Reinheit (%) >95%