Learn More
1-Aminomethyl-1-cyclohexanol-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10742421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10742421
Marke: Thermo Scientific Acros 184580010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19968-85-5
Summenformel C7H15NO·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 165.67
MDL-Nummer MFCD00003859
InChI-Schlüssel DXIAEURKHWGAFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethylcyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-aminomethyl-cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl cyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-aminomethylcyclohexan-1-ol hcl, acmc-20aoy8, 1-aminomethyl-1-cyclohexanol hcl, 1-aminomethylcyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl-cyclohexanol hydrogen chloride
PubChem CID 3084332
IUPAC-Name 1-(Aminomethyl)cyclohexan-1-ol;hydrochlorid
SMILES C1CCC(CC1)(CN)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 217°C to 219°C
Farbe Beige-Grau bis Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2C6H10OH·HCl
Menge 1 g
Formelmasse 165.67
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver