Learn More
1-Aminoindane Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Aminoindane Hydrochloride |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H |
| Formelmasse | 169.0658 |