missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Aminoindane Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17934035
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17934035 10 g 10 Gramm
17962985 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17934035 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61226010G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 70146-15-5
Summenformel C9 H11 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 169.65
Synonym 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1-Indanamine, hydrochloride (6CI,7CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride (9CI), 1-Aminoindan hydrochloride, 1-Aminoindane hydrochloride, NSC 186227, Indan-1-amine Hydrochloride
IUPAC-Name 2,3-dihydro-1H-inden-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.NC1CCc2ccccc12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Aminoindane Hydrochloride
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H
Formelmasse 169.0658
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.