Learn More
1-Aminoindan, TRC
Artikelnummer. 30325805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325805 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325805 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA615660100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminoindan
CAS 34698-41-4
Summenformel C9H11N
Menge 100 mg
Synonym 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, 1-Indanamine (6CI,7CI), 2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, (RS)-1-Aminoindan, (±)-1-Aminoindan, (±)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, 1-Aminoindan, 1-Indanylamine, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ylamine, NSC 62540, TVP 136, dl-Indan-1-amine
InChI-Formel InChI=1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2
SMILES NC1CCc2ccccc12
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1H-Inden-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 133.19
Formelmasse 133.0891